1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53462-1G PC53462-250MG
APOSPC53462-1GEA 3000 DKK
APOSPC53462-1G APOSPC53462-250MG
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28134183
CAS-nummer: 2728-70-3