3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53460-1G PC53460-250MG
APOSPC53460-1GEA 5890 DKK
APOSPC53460-1G APOSPC53460-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737902
CAS-nummer: 1805023-67-9