2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Fluoro-1-iodo-3-nitrobenzene
PC53450-1G
PC53450-250MG
PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA
3710
DKK
APOSPC53450-1G
APOSPC53450-250MG
APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18396988 CAS-nummer: 1261782-23-3 |