2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-1-iodo-3-nitrobenzene
PC53450-1G PC53450-250MG PC53450-5G
APOSPC53450-1GEA 3710 DKK
APOSPC53450-1G APOSPC53450-250MG APOSPC53450-5G
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
2-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Molekylvægt: 266.996 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396988
CAS-nummer: 1261782-23-3