3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53449-1G PC53449-250MG PC53449-5G
APOSPC53449-1GEA 1640 DKK
APOSPC53449-1G APOSPC53449-250MG APOSPC53449-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22566297
CAS-nummer: 1289057-68-6