3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53430-1G PC53430-250MG
APOSPC53430-1GEA 4200 DKK
APOSPC53430-1G APOSPC53430-250MG
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
3'-Bromo-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₃BrF₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30481129
CAS-nummer: 2149598-84-3