4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-3-bromo-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene, 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)aniline
PC5343-1G PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA 7310 DKK
APOSPC5343-1G APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄BrF₅N₂O₂S
Molekylvægt: 343.069 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11501049
CAS-nummer: 1159512-33-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III