2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53420-1G PC53420-250MG PC53420-5G
APOSPC53420-1GEA 10460 DKK
APOSPC53420-1G APOSPC53420-250MG APOSPC53420-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrF₂I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30474660
CAS-nummer: 2022670-54-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III