Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC53418-1G PC53418-25G PC53418-5G PC53418-10G
APOSPC53418-1GEA 164 DKK
APOSPC53418-1G APOSPC53418-25G APOSPC53418-5G APOSPC53418-10G
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14697995
CAS-nummer: 1214334-90-3