8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53416-1G PC53416-250MG
APOSPC53416-1GEA 4580 DKK
APOSPC53416-1G APOSPC53416-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one 95+%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-2-one
Formel: C₁₀H₇BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30474684
CAS-nummer: 2149597-02-2