2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5341-1G PC5341-250MG
APOSPC5341-1GEA 1300 DKK
APOSPC5341-1G APOSPC5341-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide 97%
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]acetic hydrazide
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂O₃
Molekylvægt: 264.201 g/mol
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052356
CAS-nummer: 175204-37-2