Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53400-1G PC53400-250MG PC53400-5G
APOSPC53400-1GEA 3050 DKK
APOSPC53400-1G APOSPC53400-250MG APOSPC53400-5G
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Methyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Formel: C₈H₅F₂IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24107099
CAS-nummer: 1113050-16-0