2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53398-100MG PC53398-1G PC53398-250MG
APOSPC53398-100MGEA 1160 DKK
APOSPC53398-100MG APOSPC53398-1G APOSPC53398-250MG
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid 95+%
2-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]acetic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09924985
CAS-nummer: 913839-73-3