4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53376-1G PC53376-250MG
APOSPC53376-1GEA 9850 DKK
APOSPC53376-1G APOSPC53376-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168699
CAS-nummer: 1379332-76-9