Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53375-1G PC53375-250MG PC53375-5G
APOSPC53375-1GEA 1690 DKK
APOSPC53375-1G APOSPC53375-250MG APOSPC53375-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 4-bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formel: C₈H₅BrFNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12173001
CAS-nummer: 1153285-35-8