2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53370-250MG PC53370-500MG PC53370-5G
APOSPC53370-250MGEA 404 DKK
APOSPC53370-250MG APOSPC53370-500MG APOSPC53370-5G
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Fluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃F₄IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20526760
CAS-nummer: 1321963-74-9