1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53360-100MG PC53360-1G PC53360-250MG
APOSPC53360-100MGEA 985 DKK
APOSPC53360-100MG APOSPC53360-1G APOSPC53360-250MG
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3-tert-butyl-5-fluorobenzene
Formel: C₁₀H₁₂BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193246
CAS-nummer: 1123172-38-2