3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53358-1G PC53358-250MG
APOSPC53358-1GEA 4350 DKK
APOSPC53358-1G APOSPC53358-250MG
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
3-(Trifluoromethyl)benzoyl isothiocyanate
Formel: C₉H₄F₃NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12188974
CAS-nummer: 100663-25-0