4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53356-1G PC53356-250MG
APOSPC53356-1GEA 2730 DKK
APOSPC53356-1G APOSPC53356-250MG
4'-(1,1-Difluoroethyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₁₀H₇F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30184635
CAS-nummer: 2091735-09-8