4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]methanol
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 6490 DKK
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27925457
CAS-nummer: 55805-25-9