4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]ethanone
PC53354-1G PC53354-250MG
APOSPC53354-1GEA 6540 DKK
APOSPC53354-1G APOSPC53354-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
4-(1,1-Difluoroethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₁₀F₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD26728226
CAS-nummer: 1188932-40-2