4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 5560 DKK
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O
Molekylvægt: 170.156 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17015610
CAS-nummer: 55805-22-6