4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53352-1G PC53352-250MG
APOSPC53352-1GEA 1870 DKK
APOSPC53352-1G APOSPC53352-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
4-(1,1-Difluoroethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015609
CAS-nummer: 55805-05-5