Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53347-1G PC53347-25G PC53347-5G
APOSPC53347-1GEA 164 DKK
APOSPC53347-1G APOSPC53347-25G APOSPC53347-5G
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Formel: C₉H₈BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06204444
CAS-nummer: 474709-71-2