5-Fluoro-2-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53345-1G PC53345-250MG PC53345-5G
APOSPC53345-1GEA 2300 DKK
APOSPC53345-1G APOSPC53345-250MG APOSPC53345-5G
5-Fluoro-2-iodophenol
5-Fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16999912
CAS-nummer: 186589-87-7