4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
PC53336-1G PC53336-250MG
APOSPC53336-1GEA 1920 DKK
APOSPC53336-1G APOSPC53336-250MG
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
4'-(Difluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042622
CAS-nummer: 179990-93-3