2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Bromo-4-chloro-5-fluoro-2-methylbenzene
PC53331-1G
PC53331-250MG
APOSPC53331-1GEA
1090
DKK
APOSPC53331-1G
APOSPC53331-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
2-Bromo-5-chloro-4-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅BrClF Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20441895 CAS-nummer: 1067882-53-4 |