Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53322-1G PC53322-5G PC53322-10G
APOSPC53322-1GEA 251 DKK
APOSPC53322-1G APOSPC53322-5G APOSPC53322-10G
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 4-bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆BrFO₃
Molekylvægt: 249.034 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23701539
CAS-nummer: 1193162-25-2