4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53319-1G PC53319-5G PC53319-10G PC53319-25G
APOSPC53319-1GEA 208 DKK
APOSPC53319-1G APOSPC53319-5G APOSPC53319-10G APOSPC53319-25G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂BrCl₂FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026216
CAS-nummer: 1208075-41-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III