((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53318-1G PC53318-250MG
APOSPC53318-1GEA 2650 DKK
APOSPC53318-1G APOSPC53318-250MG
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₆FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839921
CAS-nummer: 125224-43-3