6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53293-100MG PC53293-250MG
APOSPC53293-100MGEA 162 DKK
APOSPC53293-100MG APOSPC53293-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
Formel: C₈H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022791
CAS-nummer: 2343-23-9