2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53288-1G PC53288-250MG
APOSPC53288-1GEA 12030 DKK
APOSPC53288-1G APOSPC53288-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide 95%
2-(Bromomethyl)-5-fluoropyridine hydrobromide
Formel: C₆H₅BrFN·BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546970
CAS-nummer: 1186194-88-6