2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53278-1G PC53278-25G PC53278-5G
APOSPC53278-1GEA 709 DKK
APOSPC53278-1G APOSPC53278-25G APOSPC53278-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide 98%
2-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07787098
CAS-nummer: 454-15-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III