Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53272-1G PC53272-5G
APOSPC53272-1GEA 360 DKK
APOSPC53272-1G APOSPC53272-5G
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium 2-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₄BF₆·K
Smeltepunkt: 175…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144778
CAS-nummer: 30678-36-5