5-Fluoro-2-iodoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53271-1G PC53271-5G
APOSPC53271-1GEA 907 DKK
APOSPC53271-1G APOSPC53271-5G
5-Fluoro-2-iodoanisole
5-Fluoro-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396916
CAS-nummer: 450-90-8