Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53259-250MG PC53259-500MG PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA 1700 DKK
APOSPC53259-250MG APOSPC53259-500MG APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28798350
CAS-nummer: 1803821-90-0