4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53249-1G PC53249-5G
APOSPC53249-1GEA 414 DKK
APOSPC53249-1G APOSPC53249-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11847162
CAS-nummer: 1214358-05-0