2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 1040 DKK
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formel: C₅H₂ClF₇O₂
Kogepunkt: 108…109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD25955259
CAS-nummer: 108156-21-4
UN nummer: 3277
ADR: 6.1+8,II