1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(4-nitrophenyl)ethanol
PC53231-1G PC53231-250MG PC53231-5G
APOSPC53231-1GEA 2170 DKK
APOSPC53231-1G APOSPC53231-250MG APOSPC53231-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(4-Nitrophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Molekylvægt: 221.133 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16615353
CAS-nummer: 241127-76-4