HFPO octamer alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53216-1G PC53216-5G
APOSPC53216-1GEA 2680 DKK
APOSPC53216-1G APOSPC53216-5G
HFPO octamer alcohol
HFPO octamer alcohol
Formel: C₂₄H₃F₄₇O₈
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28054285
CAS-nummer: 1980064-28-5