4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53199-25G PC53199-5G
APOSPC53199-25GEA 0 DKK
APOSPC53199-25G APOSPC53199-5G
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
4-Fluorobenzenesulphinic acid sodium salt
Formel: C₆H₄FO₂S·Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093775
CAS-nummer: 824-80-6