3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53198-1G PC53198-250MG PC53198-5G
APOSPC53198-1GEA 1140 DKK
APOSPC53198-1G APOSPC53198-250MG APOSPC53198-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606443
CAS-nummer: 1227605-02-8