Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53184-1G PC53184-5G
APOSPC53184-1GEA 1370 DKK
APOSPC53184-1G APOSPC53184-5G
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Potassium (3,4,5-trifluorophenyl)trifluoroborate
Formel: C₆H₂BF₆·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09993498
CAS-nummer: 267006-28-0