2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Difluoro-3-methyl-1,5-dinitrobenzene
PC53183-1G PC53183-250MG
APOSPC53183-1GEA 3820 DKK
APOSPC53183-1G APOSPC53183-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Formel: C₇H₄F₂N₂O₄
Molekylvægt: 218.114 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16620286
CAS-nummer: 112822-76-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III