4-Fluoro-1-butanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53179-10G PC53179-1G PC53179-5G
APOSPC53179-10GEA 1010 DKK
APOSPC53179-10G APOSPC53179-1G APOSPC53179-5G
4-Fluoro-1-butanol
4-Fluoro-1-butanol
Formel: C₄H₉FO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039555
CAS-nummer: 372-93-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III