2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53174-1G PC53174-250MG
APOSPC53174-1GEA 3490 DKK
APOSPC53174-1G APOSPC53174-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698502
CAS-nummer: 1214326-36-9