Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53172-1G PC53172-25G PC53172-5G
APOSPC53172-1GEA 0 DKK
APOSPC53172-1G APOSPC53172-25G APOSPC53172-5G
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Methyl 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02090527
CAS-nummer: 155377-05-2