2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC53167-1G PC53167-5G
APOSPC53167-1GEA 1160 DKK
APOSPC53167-1G APOSPC53167-5G
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄ClFN₂O₂
Molekylvægt: 190.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135899
CAS-nummer: 350-20-9