Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC53155-1G PC53155-250MG PC53155-5G
APOSPC53155-1GEA 2100 DKK
APOSPC53155-1G APOSPC53155-250MG APOSPC53155-5G
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formel: C₉H₆F₃NO₅
Molekylvægt: 265.143 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14698078
CAS-nummer: 728-54-1