3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC53153-1G
PC53153-5G
APOSPC53153-1GEA
1540
DKK
APOSPC53153-1G
APOSPC53153-5G
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BFO₄ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD12546616 CAS-nummer: 1016979-31-9 |